Learn More
Brady™ Etichette in vinile opaco antimanomissione distruggibili per M6/M7
Il vinile antimanomissione (B-351) è studiato per frammentarsi facilmente per mostrare i segni di un’eventuale manomissione del prodotto e impedire che l’etichetta possa essere rimossa intera.
Marca: Brady™ 173818
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Il vinile antimanomissione (B-351) è studiato per frammentarsi facilmente per mostrare i segni di un'eventuale manomissione del prodotto e impedire che l'etichetta possa essere rimossa intera.
- Il vinile opaco bianco ad alte prestazioni con adesivo permanente è ideale per applicazioni che richiedono proprietà antimanomissione
- Presta attenzione nella rimozione dal liner perché il materiale è fragile
- Temperatura di utilizzo da -40 a 82°C (da -40 a 180°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Not Autoclavable | |
M6-31-351 | |
None | |
Matte | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
250 Labels | |
-40°F to +176°F | |
0.0028 in. | |
1 x 1.5 in. | |
1.5 in. | |
25.4 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
General Identification, Laboratory Labeling, Security Identification | |
No | |
Rectangle | |
-40°C to +80°C | |
0.071 mm | |
1 in. | |
38.1 mm |