Learn More
KGW Isotherm™ Dewar Insulated Carrying Flasks
For the storage and transport of temperature-sensitive goods such as dry ice. KGW Isotherm™ Dewar Insulated Carrying Flasks feature a robust design made from borosilicate glass 3.3.
Marca:  KGW Isotherm™ 1222
Codice prodotto. 10199410
  • 337.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cooling of small samples
  • Silver-plated and evacuated
  • Flexible applications in the laboratory
  • Includes handle made from aluminum
  • Includes insulated lid, held by two spring clips
  • Available with either blue-coated metal cover or stainless steel cover
Specifica
Specifica
160 mm
170 mm
Coperchio isolato, trattenuto da due clip a molla, maniglia
2000 ml
Borosilicate Glass
Raffreddamento di campioni di dimensioni ridotte
245 mm
Stainless steel cover
138 mm