Learn More
Di-n-butyltin oxide, 98%
Codice prodotto. p-7046472
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11363546
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14491.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248.941 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 818-08-6
Formula molecolare C8H18OSn
Molecular Weight (g/mol) 248.941
Numero MDL MFCD00001992
InChI Key JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
IUPAC Name dibutyl(oxo)tin
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butyltin oxide
Punto di fusione >300°C
Odore Odorless
Formula lineare [CH3(CH2)3]2SnO
Quantità 25 g
Numero UN UN3146
Beilstein 4126243
Peso formulazione 248.94
Percent Purity 98%