Learn More
Di-n-octylamine, 95%
Codice prodotto. 10635922 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10635922
Marca: Thermo Scientific Acros 117080250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1120-48-5 | C16H35N | 241.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-48-5
Formula molecolare C16H35N
Molecular Weight (g/mol) 241.46
Numero MDL MFCD00009557
InChI Key LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine
PubChem CID 3094
IUPAC Name N-octyloctan-1-amine
SMILES CCCCCCCCNCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-octylamine
Punto di fusione 14°C to 15°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7900g/mL
Punti di ebollizione 297°C to 298°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)7]2NH
Indice di rifrazione 1.4412 to 1.4432
Quantità 25 g
Beilstein 04, 196
Gravità specifica 0.79
Peso formulazione 241.46
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid