Learn More
Di-n-octyltin oxide, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Di-n-octyltin oxide |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 100 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble in water |
| Peso formulazione | 361.14 |
| Percent Purity | ≥32.0% (Sn) |
| Forma fisica | Crystalline Powder or Granules |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Di-n-octyltin oxide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.