Learn More
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dodecahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Specifica
Punto di fusione | 35°C |
pH | 9.0 to 9.4 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 358.13g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |