Learn More
Di-tert-butyl peroxide, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
250g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiators
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Di-tert-butyl peroxide |
| Punto di fusione | -30°C |
| Densità | 0.8000g/mL |
| Punti di ebollizione | 109°C to 110°C |
| Punto d'infiammabilità | 6°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 0.1% max. Tert-butyl hydroperoxide (GC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | (CH3)3COOC(CH3)3 |
| Indice di rifrazione | 1.3880 to 1.39 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Di-tert-butyl peroxide
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Perossido organico Tipo E e F
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.