Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diacetone-D-glucose, 98+%
Codice prodotto. 13428308
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 582-52-5
Formula molecolare C12H20O6
Molecular Weight (g/mol) 260.28
Numero MDL MFCD00005544
InChI Key KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
Sinonimo 1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol
PubChem CID 40469256
IUPAC Name (3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Diacetone-D-glucose
Nota nome 98+%
Punto di fusione 107.0°C to 110.0°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 31,155
Indice di Merck 15,2968
Rotazione specifica − 11.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in chloroform,alcohol,acetone,and warm ether
Peso formulazione 260.28
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
Identificativo prodotto
  • Diacetone-D-glucose