Learn More
Notrax Diamond CTE™ Barrier Entrance Mat with Aqua Dam
Notrax Diamond CTE™ Strong barrier entrance mat with Aqua Dam carpet covered rubber reinforced borders on all 4 sides. The textile top surface is high pressure mounded into a raised diamond strait pattern that works double duty to remove and trap dirt and moisture.
32.00€ - 194.00€
Specifica
Colore Charcoal
Materiale Polypropylene
Tipo Industrial and Commercial Matting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17781958
Vedere i documenti
Notrax
151S0023CH
90 cm 60 cm
32.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17711968
Vedere i documenti
Notrax
151S0035CH
150 cm 90 cm
76.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17741968
Vedere i documenti
Notrax
151S0046CH
180 cm 120 cm
96.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17771968
Vedere i documenti
Notrax
151S0310CH
305 cm 91 cm
156.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17701978
Vedere i documenti
Notrax
151S0410CH
305 cm 120 cm
194.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Strong barrier entrance mat with ''Aqua Dam'' carpet covered rubber reinforced borders on all 4 sides acts as a containment barrier and can hold up to 4 liters of water per square meter
  • The textile top surface is high pressure moulded into a raised diamond strait pattern that is non-directional and works double duty to remove and trap dirt and moisture
  • The durable crumb rubber backing provides maximum strength
  • Cleated backing minimizes movement on all surfaces and keeps mat elevated allowing wet hard floors to dry underneath
Specifica
Specifica
Charcoal
Polypropylene
Industrial and Commercial Matting