Learn More
Notrax Diamond CTE™ Barrier Entrance Mat with Aqua Dam
Notrax Diamond CTE™ Strong barrier entrance mat with Aqua Dam carpet covered rubber reinforced borders on all 4 sides. The textile top surface is high pressure mounded into a raised diamond strait pattern that works double duty to remove and trap dirt and moisture.
32.00€ - 194.00€
Specifica
Colore | Gray |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Tipo | Industrial and Commercial Matting |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17791958
|
Notrax
151S0023GY |
90 cm | 60 cm |
32.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17721968
|
Notrax
151S0035GY |
150 cm | 90 cm |
76.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17751968
|
Notrax
151S0046GY |
180 cm | 120 cm |
96.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17781968
|
Notrax
151S0310GY |
305 cm | 91 cm |
156.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17711978
|
Notrax
151S0410GY |
305 cm | 120 cm |
194.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Strong barrier entrance mat with ''Aqua Dam'' carpet covered rubber reinforced borders on all 4 sides acts as a containment barrier and can hold up to 4 liters of water per square meter
- The textile top surface is high pressure moulded into a raised diamond strait pattern that is non-directional and works double duty to remove and trap dirt and moisture
- The durable crumb rubber backing provides maximum strength
- Cleated backing minimizes movement on all surfaces and keeps mat elevated allowing wet hard floors to dry underneath
Specifica
Gray | |
Polypropylene | |
Industrial and Commercial Matting |