Learn More
Notrax Diamond Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Non-Directional Deck Plate Pattern
Notrax Diamond Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
Marca:  Notrax 419C0036BL
Codice prodotto. 17712118
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Non-directional ''Deck Plate'' pattern allows freedom of movement
  • Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
  • Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl
  • Available with yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
  • All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Specifica
Specifica
Black
1830 cm
Industrial and Commercial Matting
60 ft.
Microcellular Vinyl
91 cm