missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notrax Diamond Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Non-Directional Deck Plate Pattern

Notrax Diamond Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.

Marca:  Notrax 419C0048BL

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17742118

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Non-directional ''Deck Plate'' pattern allows freedom of movement
  • Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
  • Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl
  • Available with yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
  • All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Specifica

Specifica

Black
1830 cm
Industrial and Commercial Matting
60 ft.
Microcellular Vinyl
122 cm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato