missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Diamond Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Non-Directional Deck Plate Pattern
Notrax Diamond Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
Marca: Notrax 419C0024BL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Non-directional ''Deck Plate'' pattern allows freedom of movement
- Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
- Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl
- Available with yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
- All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Specifica
Black | |
1830 cm | |
Industrial and Commercial Matting |
60 ft. | |
Microcellular Vinyl | |
60 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto