Learn More
Notrax Diamond Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Non-Directional Deck Plate Pattern
Notrax Diamond Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
49.00€ - 141.00€
Specifica
Colore | Gray |
---|---|
Materiale | Microcellular Vinyl |
Tipo | Industrial and Commercial Matting |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17792118
|
Notrax
419S0023GY |
91 cm | 60 cm |
49.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17722128
|
Notrax
419S0035GY |
150 cm | 91 cm |
141.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17702118
|
Notrax
419C0024GY |
1830 cm | 60 cm | N/A | |||||
17732118
|
Notrax
419C0036GY |
1830 cm | 91 cm | N/A | |||||
17762118
|
Notrax
419C0048GY |
1830 cm | 122 cm | N/A | |||||
Descrizione
- Non-directional ''Deck Plate'' pattern allows freedom of movement
- Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
- Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl
- Available with yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
- All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Specifica
Gray | |
Microcellular Vinyl | |
Industrial and Commercial Matting |