Learn More
Dibenzyl phosphite, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-103303
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
17176-77-1
C14H14O3P
261.24
MFCD00004774
RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
6334615
O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
17176-77-1
C14H14O3P
261.24
MFCD00004774
RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
6334615
O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Dibenzyl phosphite
Nota nome tech., 80%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1800g/mL
Punti di ebollizione 110.0°C to 120.0°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C6H5CH2O)2P(O)H
Indice di rifrazione 1.5500 to 1.5560
Quantità 5 g
Fieser 01,198
Indice di Merck 15,3019
Gravità specifica 1.18
IUPAC Name bis(benzyloxy)(oxo)-λ⁵-phosphanylium
Peso formulazione 262.23
Percent Purity 95%
Grado Technical
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dibenzyl phosphite
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.