Learn More
Dibutyl phosphite, 14.5-16% P, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-103413
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
1809-19-4
C8H19O3P
194.21
MFCD00066633
OSPSWZSRKYCQPF-UHFFFAOYSA-N
dibutyl phosphite, dibutyl phosphonate, phosphonic acid, dibutyl ester, di-n-butylphosphite, dibutoxyphosphine oxide, mobil dbhp, dibutyl hydrogen phosphonate, di-n-butyl hydrogen phosphite, dibutylfosfit, phosphorous acid, dibutyl ester
6327349
dibutoxy(oxo)phosphanium
CCCCO[P+](=O)OCCCC
1809-19-4
C8H19O3P
194.21
MFCD00066633
OSPSWZSRKYCQPF-UHFFFAOYSA-N
dibutyl phosphite, dibutyl phosphonate, phosphonic acid, dibutyl ester, di-n-butylphosphite, dibutoxyphosphine oxide, mobil dbhp, dibutyl hydrogen phosphonate, di-n-butyl hydrogen phosphite, dibutylfosfit, phosphorous acid, dibutyl ester
6327349
dibutoxy(oxo)phosphanium
CCCCO[P+](=O)OCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Dibutyl phosphite
Nota nome 96%
Densità 0.9950g/mL
Punti di ebollizione 118°C to 119°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 121°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare [CH3(CH2)3O]2P(O)H
Indice di rifrazione 1.4225 to 1.4245
Quantità 100 g
Beilstein 01, I, 187
Gravità specifica 0.995
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 194.21
Percent Purity 14.5 to 16% (P)
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibutyl phosphite
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.