Learn More
Dichloromethane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Codice prodotto. 16881240
Click to view available options
Imballaggio:
Glass Bottle
Quantità:
2.5 L
4 x 2.5 L
For biosynthesis and applications that require low water content. Contains cyclohexene, > 99.9% purity.
  • Ultra-low water specifications
  • Low amine specifications
  • Low particulate levels
  • High solvent purity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Methylene Chloride
IUPAC Name dichloromethane
SMILES ClCCl
Specifica
Punto di fusione -97°C
Colore Colorless
Densità 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 39°C to 41°C (1013 hPa)
Quantità 4 x 2.5 L
Limite di esplosione 22% (V)
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Linea di prodotti BioSyn™
Pressione del vapore 453 hPa (20°C)
Numero UN UN1593
Viscosità 0.44 mPa.s (20°C)
Percent Purity ≥99%