Learn More
Dichloromethane, 99.8+%, for analysis, stabilized with amylene, Thermo Scientific Chemicals
49.65€ - 613.05€
Identificatori chimici
CAS | 75-09-2, 513-35-9 |
---|---|
Formula molecolare | CH2Cl2 |
Molecular Weight (g/mol) | 84.93 |
Numero MDL | MFCD00000881 |
InChI Key | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmVedi altri risultati |
PubChem CID | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
IUPAC Name | diclorometano |
SMILES | ClCCl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10785941
|
Thermo Scientific Acros
113460010 |
1 L | Bottiglia in vetro |
49.65€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10396410
|
Thermo Scientific Acros
113460025 |
2.5 L | Bottiglia in vetro |
96.05€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10149082
|
Thermo Scientific Acros
113460050 |
5 L | Plastic Drum | N/A | ||||||
10343013
|
Thermo Scientific Acros
113460100 |
10 L | Metal Drum |
271.35€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10162330
|
Thermo Scientific Acros
113460250 |
25 L | Metal Drum |
613.05€
25L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisiIdentificatori chimici
75-09-2, 513-35-9 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
diclorometano |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmVedi altri risultati | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Specifica
Dichloromethane | |
75-09-2, 513-35-9 | |
39.0°C to 40.0°C | |
99.8+% | |
1.325 | |
CH2Cl2 | |
0.43 mPa.s (20°C) | |
0.02% max. (Coulometric) | |
15, 6135 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
≥99.8% |
-97.0°C | |
1.3250g/mL | |
Liquido | |
0.001% max. | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
01, 60 | |
01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
diclorometano | |
6344 | |
84.93 | |
Analytical |
Sicurezza e movimentazione
GHS P Statement Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
GHS P Statement Use personal protective equipment as required. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If exposed or you feel unwell: Call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Warning
- Dichloromethane
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.