Läs mer
Dichloromethane, 99+%, extra pure, stabilized with ethanol
Produktkod. 15616845 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek
10L
1L
2.50L
25L
5L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15616845
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 124050050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2, 64-17-5
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifikationer
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Densità 1.3250g/mL
Quantità 5 L
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.05% max.
Formula lineare CH2Cl2
Beilstein 01, 60
Acqua 0.1% max. (K.F.)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Indice di Merck 15, 6135
Peso formulazione 84.93
Percent Purity ≥99.0%
Grado Ultrapuro
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane, stabilized with ethanol
Signalord
  • Attenzione
Riskkategorier
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Skyddsangivelse
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.