Learn More
Riedel-de Haën Dichloromethane CHROMASOLV™
Codice prodotto. 15995480
Click to view available options
Quantità:
7 L
45 L
Dichloromethane CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.8% (GC).
  • For gas chromatography (GC).
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Identificatori chimici
CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Methylene Chloride, DCM
IUPAC Name dichloromethane
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
pH Not applicable
Punto di fusione -97°C
CAS min. % ≥99.00%
Colore Colorless
Densità 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 39°C to 41°C (1.013 hPa)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità Not applicable
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquid
Linea di prodotti CHROMASOLV™
Formula lineare CH2Cl2
Pressione del vapore 453 hPa (20°C)
Numero UN UN1593
Viscosità 0.44 mPa.s (20°C)
Beilstein 1730800
Percent Purity ≥99.80%
Grado GC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.