Learn More
Dichloromethane-d2, for NMR, 99.8 atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Dichloromethane-d2 |
Forma fisica | Liquid |
Colore | Colorless |
Nota nome | 99.8 atom% D |
Densità | 1.3600g/mL |
Deuterio (D) | 99.75% min. |
Imballaggio | Glass Bottle |
Indice di rifrazione | 1.4218 |
Acqua | 0.02% max. (Coulometric) |
Quantità | 10 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dichloromethane-d2
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- MIXTURE LIST-Contiene: Dichloro(2H2)methane, Methylene chloride