Learn More
Dichromate, Ion chromatography standard solution, Specpure™, Cr2O7-2 1000μg/mL
Codice prodotto. 11396109
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11396109
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042565.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD01093393
Specifica
Materiale o nome chimico Dichromate, Ion chromatography standard solution
Nota nome Cr2O7-2 1000μg/mL
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Grado Specpure