Learn More
Dicobalt octacarbonyl, 95%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10687431
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10210-68-1
Formula molecolare C8Co2O8
Molecular Weight (g/mol) 341.95
Numero MDL MFCD00016024
Sinonimo carbon monoxide; cobalt 2+, dicobalt octacarbonyl stabilised with hexane, cobalt carbonyl, moistened with hexane hexane co
Specifica
Materiale o nome chimico Dicobalt octacarbonyl
Nota nome 95%
Punto di fusione 51.0°C to 52.0°C
Colore Orange-Red to Red
Densità 1.8100g/mL
Punto d'infiammabilità −13°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare Co2(CO)8
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,3095
Gravità specifica 1.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and carbon disulfide
Stabilizzatore 5% max. hexane
Peso formulazione 341.95
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystals or Flakes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dicobalt octacarbonyl, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
Consigli di prudenza
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.