Learn More
Diethyl carbonate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10030820
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
105-58-8
C5H10O3
118.13
MFCD00009107
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
7766
diethyl carbonate
CCOC(=O)OCC
105-58-8
C5H10O3
118.13
MFCD00009107
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
7766
diethyl carbonate
CCOC(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Diethyl carbonate
Punto di fusione -43.0°C
Densità 0.9750g/mL
Punti di ebollizione 126.0°C to 128.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C2H5O)2CO
Indice di rifrazione 1.3830 to 1.3850
Quantità 500 mL
Beilstein 03,5
Fieser 01,247; 02,129; 03,95; 05,213
Indice di Merck 15,3835
Gravità specifica 0.975
Informazioni di solubilità Solubility in water: 18.8g/L
Viscosità 0.827 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 118.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.