Learn More
Diethyl ether, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15974750
Click to view available options
Quantità:
18 L
Imballaggio:
Returnable Stainless Steel Can
Puriss. p.a., ACS Reagent, dried, stabilized, max.0,0075% H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl ether
Punto di fusione -116°C (1,013 hPa)
CAS 60-29-7
Colore Colorless
Punti di ebollizione 34°C to 35°C (1013 hPa)
Quantità 18 L
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Formula molecolare C4H10O
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC Name ethoxyethane
Molecular Weight (g/mol) 74.12
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: diethyl ether