Learn More
Diethyl ether stabilised, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10382931
Click to view available options
1 L
Laboratory Reagent
Specifica
Punto di fusione -123°C
CAS 60-29-7
Colore Max. 10 (APHA)
Densità 0.7135 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 35°C (1013 hPa)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -40°C
Odore Passes Test
Imballaggio Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio min. 99.5%
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.001%
Formula molecolare C4H10O
Numero MDL MFCD00011646
Acqua max. 0.01%
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC Name ethoxyethane
Molecular Weight (g/mol) 74.12