Learn More
Diethylamine, 99.5%, extra pure, redistilled, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10198372 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10198372
Marca: Thermo Scientific Acros 378370010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-89-7
Formula molecolare C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.14
Numero MDL MFCD00009032
InChI Key HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
IUPAC Name N-ethylethanamine
SMILES CCNCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylamine
Punto di fusione -50.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7100g/mL
Punti di ebollizione 55.0°C
Punto d'infiammabilità −23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2NH
Indice di rifrazione 1.3840 to 1.3860
Quantità 1 L
Numero UN 1154
Indice di Merck 15,3122
Gravità specifica 0.71
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic,solvents
Viscosità 0.34 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 73.13
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid