Learn More
Diethylene Glycol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10328090 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10328090
Marca: Fisher Chemical D/2951/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 111-46-6
Formula molecolare C4H10O3
Molecular Weight (g/mol) 106.12
Numero MDL MFCD00002882
InChI Key MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
IUPAC Name 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
SMILES OCCOCCO
Specifica
Punto di fusione -10°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 245°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Peso formulazione 106.12g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylene glycol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/