Learn More
Diethylzinc, 1.5M solution in toluene, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
152.76€ - 783.90€
Specifica
Materiale o nome chimico | Diethylzinc |
---|---|
Colore | Colorless |
Nota nome | 1.5M Solution in Toluene |
CAS | 557-20-0, 108-88-3 |
Formula molecolare | C4H10Zn |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10464542
|
Thermo Scientific Acros
377311000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass bottle |
152.76€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10361113
|
Thermo Scientific Acros
377318000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
783.90€
800mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Diethylzinc | |
1.5M Solution in Toluene | |
C4H10Zn | |
MFCD00009021 | |
0.9130g/mL | |
diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn | |
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N | |
diethylzinc | |
11185 | |
0.913 |
Colorless | |
557-20-0, 108-88-3 | |
(C2H5)2Zn | |
1.4 to 1.6M | |
15, 3151 | |
Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: miscible with most hydrocarbons | |
CC[Zn]CC | |
123.50 | |
123.5 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor. In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes severe skin burns and eye damage. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Reacts violently with water.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Store in a dry place. Store in a closed container.
Danger
- Diethylzinc, solution in toluene
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Toluene, Diethylzinc
RUO – Research Use Only