Learn More
Diethylzinc, nominally 15% w/w in hexanes, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7080486
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11399369
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089038.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 557-20-0
Formula molecolare C4H10Zn
Molecular Weight (g/mol) 123.50
Numero MDL MFCD00009021
InChI Key HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
PubChem CID 11185
SMILES CC[Zn]CC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylzinc
Colore Brown to Colorless
Densità 0.720g/mL
Punto d'infiammabilità −40°C (−40°F)
Formula lineare Zn(C2H5)2
Quantità 25 g
Numero UN UN3394
Sensibilità Air & Moisture Sensitive
IUPAC Name diethylzinc
Peso formulazione 123.49
Forma fisica Liquid