Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Potato Dextrose Agar
Click to view available options
Quantità:
500 g
2000 g
Tipo di imballaggio:
Flacone
Pail
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Descrizione
- Dehydrated format
- Culture media
- DNR (Latex) free
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP |
| Content And Storage | 2-30 °C |
| Forma | Disidratato |
| Tipo di media | Potato Dextrose Agar (PDA) |
| Product Type | Agar |
| Formulazione | Amido di patate (da infusione) 4 g/l, destrosio 20 g/l, agar 15 g/l |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolamento di lieviti e muffe |
| Tipo di imballaggio | Flacone |
| Quantità | 500 g |