Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Tryptic Soy Agar (TSA) (terreno agarizzato con idrolizzato di soia-caseina)
Terreni disidratati adatti per isolamento, rilevazione e coltura di numerosi microrganismi. Terreni di coltura disidratati BD Difco™: Il Tryptic Soy Agar (TSA) (terreno agarizzato con idrolizzato di soia-caseina) viene fornito in forma disidratata per facilitarne l'uso da parte dei tecnici di laboratorio e specialisti del bioprocessing.
214.00€ - 1415.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP |
---|---|
Content And Storage | 2°C to 30°C |
Forma | Dehydrated |
Tipo di media | Tryptic Soy Agar |
Product Type | Agar |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11768822
|
BD
236950 |
Flacone | 500 g |
214.00€
500g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11748822
|
BD
236920 |
Secchio | 2 kg |
427.00€
2kg |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11758822
|
BD
236930 |
Pail | 10 kg |
1415.00€
10kg |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Applicazioni:
- utilizzati con o senza sangue per la coltura e l'isolamento di diversi organismi
- Utilizzati per test di sterilità
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Specifica
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP | |
Dehydrated | |
Agar |
2°C to 30°C | |
Tryptic Soy Agar | |
Pancreatic digest of Casein 15g/L, Papaic digest of Soybean 5g/L, Sodium Chloride 5g/L, Agar 15g/L |