missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Differential Reinforced Clostridial Agar

Codice prodotto. 11759062
Click to view available options
:
Clostridial Medium; Quantity: 500 g; Format: Dehydrated
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11759062

Marca: BD 264120

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

BD Difco™ Differential Reinforced Clostridial Agar for cultivating and enumerating clostridia, other anaerobes, and other species of bacteria from foods and clinical specimens.

  • Dehydrated Culture Media
  • Formulation: Peptone 10 g/L, Beef extract 10 g/L, Yeast extract 3 g/L, Dextrose 5 g/L, Sodium Chloride 5 g/L, Soluble Starch 1 g/L, Cysteine HCl 0.5 g, Sodium Acetate 3 g, Agar 0.5 g/L
  • Certifications: CCAM, EP, JP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità CCAM, EP, JP, USP
Forma Dehydrated
Tipo di media Reinforced Clostridial Medium
Formulazione Peptone 10 g/L, Beef extract 10 g/L, Yeast extract 3 g/L, Dextrose 5 g/L, Sodium Chloride 5 g/L, Soluble Starch 1 g/L, Cysteine HCl 0.5 g, Sodium Acetate 3 g, Agar 0.5 g/L
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 500 g
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato