Learn More
BD Siringa in due pezzi con attacco Luer-slip concentrico Difco™Discardit™
Siringhe in due pezzi senza aghi. Siringa in due pezzi con attacco Luer-slip concentrico BD Difco™Discardit™ monouso e sterile.
Marca: BD 300928
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sterile
- Monouso
- Siringhe in due pezzi
- Senza ago
- Per gli aghi, consultare la gamma di aghi monouso Microlance™
Specifica
Marchio CE, certificati Direttiva europea 93/42/CEE (Allegati V e VIII della procedura di conformità): n. 95 Q 252156 e n. 252231 Q (riferimenti 309661 & 309620 ) ; certificazione di NSAI (n. 0050) | |
Trasparente | |
Siringa attacco concentrico Luer-Slip in 2 parti | |
0.2 ml | |
2 ml | |
Sì |
Plastic | |
Sì | |
Sì | |
Confezione da 100 | |
Luer Slip concentrico | |
Sì |