Learn More
Cytiva DIGE Gel and DIGE Buffer Kit
Tools for increasing the quality, reproducibility, and convenience of 2-D DIGE using Ettan™ DIGE System
Marca:  Cytiva 28-9374-51
543.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10310405
  • 589.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Kit: 2 x 125mL anode buffer; 4 x 125mL cathode buffer; 12 tubes agarose sealing solution
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • DIGE Gel run with DIGE Buffer Kit results in spot maps with reproducibility compared to homecast polyacrylamide gels, thereby reducing technical variation between gels
  • Ready-to-use
  • Comes with long shelf-life
  • Eliminates the need to make buffers, cast gels and wash glass plates
  • Offers quality and performance of the Laemmli system with reproducibility, convenience and time savings
DIGE Gel
  • Should be used with the DIGE Buffer kit
  • 12.5% precast low fluorscent polyacrylamide gel
  • Cast in low fluorescent glass cassette developed for second dimension 2-D electrophoresis
  • Solid
  • Dimension: 10 x 7.7 x 0.03 in. (255 x 196 x 1mm)
DIGE Buffer Kit
  • Designed two-buffer system for running up to twelve DIGE Gels simultaneously
  • Contains the amount of reagents necessary for a single run of up to 12 DIGE Gels
  • Liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
DIGE Gel is a precast polyacrylamide gel in a low fluorescent glass cassette.
Colorless
12 to 120 kDa
Industrial applications: analytical chemistry, research For differential protein analysis
1 Kit: 2 x 125 mL anode buffer; 4 x 125 mL cathode buffer; 12 tubes agarose sealing solution
Buffer based on piperidinopropionamide (PPA)
DIGE Gel and Buffer Kit
Solid and Liquid
Running Buffers and sealing solution for attaching immobiline™ DryStrip gels (ipg strips) to the top of the Polyacrylamide gel
2-8°C
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 90% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 90% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.