Learn More
Cole-Parmer™ SHM-250 Series Digi-Mantle Heating Kit
Codice prodotto. p-7083410
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 to 250 mL
1000 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11778342
Marca: Cole-Parmer™ 3620415
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This SHM-250 Series Digi-Mantle Heating Kit includes a heating mantle controller and interchangeable heating cartridge.
  • Achieve uniform temperature up to 450°C across round bottom flask.
  • Stirring speeds from 100 to 2000 rpm with excellent stability.
  • Vented casing keeps heating cartridge cool to the touch.
  • Modular design allows different size heating cartridges to be used on the same Digi-Mantle controller.
  • Control temperature and stirring speed independently on the Digi-Mantle digital controller.
  • The control panel features indicator lights for power, heater, and stirrer.
  • Microprocessor-controlled heater displays the heat setting as a percentage of the total power.
  • View the actual temperature (up to 220°C) of the flask content on a 3-digit LCD display by using the included temperature probe.
  • Each Digi-Mantle heating kit includes a controller and a heating cartridge that accommodates 100 to 250 mL, 500 mL, or 1000 mL round bottom flask.
  • Due to its modular design a different size heating cartridge can be used with the same controller, saving you money.
Specifica
Capacità 100 to 250 mL (3.4 to 8.5 oz.)
Capacità (sistema metrico) 100 to 250 mL
Da utilizzare con Round Bottom Flasks
Dimensioni (L x P x A) 300 x 300 x 650 mm
Altezza (sistema imperiale) 25.6 in.
Altezza (sistema metrico) 650 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Tensione 115/230 V
Materiale Powder-coated Aluminum
Speed 100 to 2000 rpm
Peso (sistema metrico) di spedizione 3.1 kg
Peso (sistema imperiale) di spedizione 6.8 lb.
Larghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Product Type Manto riscaldante
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Capacità (sistema imperiale) 3.4 to 8.5 oz.
Temperatura (sistema imperiale) 842°F