Learn More
Digi-Sense™ Advanced Precalibrated RTD Thermometers
Perfect for the lab to production floor
132.00€ - 202.00€
Specifica
Monouso | No |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 1 in. |
Altezza (sistema metrico) | 2.6 cm |
Tempo di misurazione | <1 sec. |
Risoluzione | 0.1°F (0.1°C) from 148 to 1562°F (−99.9 to 850°C); 1°F (1°C) outside range |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di sonda | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di sonda | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15890056
|
Digi-Sense™
20250-96 |
Data logging | 2-input |
202.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15622617
|
Digi-Sense™
20250-95 |
Not data logging | Single input |
132.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Reliable measurements, guaranteed!
- NIST-traceable certificate included
- Heavy duty construction to protect against knocks and jars.
- Super lager LCD for easy viewing of data
- Accepts a wide variety of probes
- Min, Max, and Avg readings, for quick analysis of the object
- Electronic Offset function allows compensation of probe errors
Warranty
2 Years
Specifica
No | |
2.6 cm | |
0.1°F (0.1°C) from 148 to 1562°F (−99.9 to 850°C); 1°F (1°C) outside range | |
RTD Thermometer | |
1562°F | |
-320°F | |
-320°F to +1562°F | |
NIST-traceable | |
±1.5°F (0.8°C) from -148 to 392°F (-99.9 to 199.9°C); ±2°F (1°C) ±0.5% of reading outside range | |
5.7 cm |
1 in. | |
<1 sec. | |
2.25 in. | |
7 in. | |
850°C | |
-200°C | |
-200°C to +850°C | |
Pt 100 ohm RTD Probes | |
Large, Dual, Backlit LCD |