Learn More
Digi-Sense™ Advanced Precalibrated Thermistor Thermometers
Perfect for the lab to production floor
144.00€ - 186.00€
Specifica
Monouso | No |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 1 in. |
Altezza (sistema metrico) | 2.6 cm |
Lunghezza (sistema metrico) | 178 mm |
Tempo di misurazione | <1 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di sonda | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di sonda | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15651774
|
Digi-Sense™
2025093 |
Not data logging | Single input | Soft carrying case, lanyard, one 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal. |
144.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15880056
|
Digi-Sense™
20250-94 |
Data logging | 2 input | Protective rubber armor boot with built-in stand, one 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal. Data logging model 20250-4 also includes a USB cable and software. |
186.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Reliable measurements, guaranteed!
- NIST-traceable certificate included
- Heavy duty construction to protect against knocks and jars.
- Super lager LCD for easy viewing of data
- Accepts a wide variety of probes
- Min, Max, and Avg readings, for quick analysis of the object
- Electronic Offset function allows compensation of probe errors
Warranty
2 Years
Specifica
No | |
2.6 cm | |
<1 sec. | |
2.25 in. | |
7 in. | |
125°C | |
-40°C | |
-40°C to +125°C | |
400 Series Thermistor Probes with 1/4 in. phono plug | |
Large, Dual, Backlit LCD |
1 in. | |
178 mm | |
0.1° | |
Thermistor Thermometer | |
257°F | |
-40°F | |
-40°F to +257°F | |
NIST-traceable | |
±0.9°F (±0.5°C) from 32 to 158°F, (0 to 70°C); ±2°F (1°C) outside range | |
5.7 cm |