Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Professional Thermohygrometer
Codice prodotto. 15820036
Click to view available options
Tipi di allarme:
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15820036
Marca: Digi-Sense™ 2025021
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Hard carrying case, one 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
Compact, lightweight design for accurate measurements anywhere!
  • Reliable measurements guaranteed
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • Heavy-duty construction protects against knocks and jars
  • ±2% basic RH accuracy
Warranty
2 Years
Specifica
Tipo Thermohygrometer
Intervallo di umidità 0 to 100%
Risoluzione 0.001
Accuracy ±2% RH from 40% to 60% RH; ±3% RH from 20% to 40% RH and 60% to 80% RH; ±4% RH from 0% to 20% RH and 80% to 100% RH
Temperature Range (Metric) -30°C to +100°C
Precisione termica ±1.8°F; ±2.7°F above 140° and below -4°F (±1.0°C; ±1
Tipi di allarme None
Tipo di display LCD (Backlit)
Memoria None
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -22°F to +212°F
Risoluzione temperatura 0.1°
Lunghezza (sistema imperiale) 11.875 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5 cm
Requisiti elettrici 9 V Battery (1)
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories, cleanrooms, warehouses, factories, and storage areas.
Include Hard carrying case, one 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.