Learn More
Digi-Sense™ Receptacle Testers
Codice prodotto. 15860016
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
GFCI US three-prong outlets
Standard US three-prong outlets
Dimensione della confezione:
Pezzo
For use on 110 to 125V AC receptacles only. Not a comprehensive diagnostics kit. Incorrect usage may result in damage to device or its components.
Codice prodotto. 15860016
Marca: Digi-Sense™ 2025062
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use on 110 to 125V AC receptacles only. Not a comprehensive diagnostics kit. Incorrect usage may result in damage to device or its components.
Digi-Sense™ Receptacle Testers are a fast and effortless way to test the safety of electrical socket outlets
  • Inspects common faulty wiring issues in main socket
  • Plugs into a standard 3-prong outlet.
  • Easily find faults with bright light indicators
Warranty
2 Years
Specifica
Product Type Receptacle Tester
Da utilizzare con (apparecchiatura) GFCI US three-prong outlets
Tensione 110/125 V
Certificazione/Conformità CAT II 125 V, pollution 2; UL STD.61010-1
Display LED Indicator Lights
Da utilizzare con (applicazione) Building maintenance and facility services. 
Hertz 60 Hz
Temperature Range (Metric) 0° to 40°C
Warranty 2 Years