Learn More
Cole-Parmer™ Sonda a termocoppia Digi-Sense™
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
17 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Each probe comes with a color coded ANSI mini connector: type J-black, type K-yellow, type T-blue and type E-purple. Response Time: 2 seconds or greater.
Specifica
Specifica
| Temperatura (sistema metrico) | -150°C to +649°C |
| Altezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 17 mm |