Learn More
Cole-Parmer™ Sonde a termocoppia Digi-Sense
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.508 mm
1 mm
1.6 mm
3.175 mm
3.68 mm
4.77 mm
6.35 mm
Lunghezza (sistema metrico):
38.1 mm
203.2 mm
254 mm
304.8 mm
600 mm
Tipo:
RTD Probe
Sonda termocoppia
Thermocouple Probe, Grounded Junc.
Thermocouple Probe, Ungrounded Junc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Response Time: 2 seconds or greater
- ABS handles provide a light weight design for ease of use along with durability
- Probe handles feature a strain relief spring that protects the cable connection against damage due to repeated flexing and tugging
- Each probe comes with color coded ANSI miniconnectors: type J, black; type K, yellow and type T, blue
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.4/±3.6/2/±4% |
| Descrizione | Type-K, Extra-Long SS Probe, Mini Conn, 10 in. L. .125 in. Dia Tip, Grd |
| Temperatura (sistema metrico) | Da –150 a 760 °C |
| Tipo | Sonda termocoppia |
| Materiale | Acciaio inox, impugnatura in plastica ABS |
| Stile | K |
| Lunghezza (sistema metrico) | 254 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.175 mm |