man
Test
chevron-down
Seleziona la lingua
English
Italian
Search
Stato dell'ordine
Ordine immediato
Supporto
Accedi
chevron-down
chevron-down
Learn More
Home
Products
Industrial Hygiene and Environmental Monitoring
Chemical Detection
Materials Testing Instrument Accessories
Mitutoyo™ Digimatic Cable
11746784
Stampa
Mitutoyo™ Digimatic Cable
Length: 1m
Marca:
Mitutoyo™ 905338
Codice prodotto.
11746784
68.10€
/ Pezzo
Quantità
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Product Type
Digimatic Cable
Lunghezza (sistema metrico)
1 m