Learn More
Thermo Scientific™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotators
Codice prodotto. 17348272 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU, UK, CN Plug
Certificazione/Conformità:
CE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17348272
Marca: Thermo Scientific™ 88882016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Minimum 1 drum order together with Rotator
The Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator has a brushless no-maintenance motor that provides a gentle rotating motion for optimum results.
The Thermo Scientific™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator precisely mixes test tube contents. Achieve optimum culture results for tissue and virus growth, hormone production, and sample testing of viruses and cytotoxicity assays.
  • Digital display of Speed and Time
  • Speed range: 5 – 70 rpm
  • Speed Accuracy: ±1 rpm
  • Adjustable rocking Angle: 95°- 180°
  • Loading Capacity: 5 kg
  • Timer Range: 0 - 9999mins
  • Optional multiple size drums offering different capacity of tube rotation
Order Info
Please order minimum 1 drum together with the rotator
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 5 kg
Accuratezza del controllo della velocità ±1 rpm
Angolo di inclinazione 95 to 180°
Intervallo di velocità 5 to 70 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V
Amperaggio 0.2 A
Certificazione/Conformità CE
Tipo di spina EU, UK, CN Plug
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 5-40°F
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Stainless Steel Platform
Dimensioni (L x P x A) 383 x 260 x 522 mm (15.1 x 10.2 x 20.6 in.)
Peso di spedizione (sistema imperiale) 26 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 11.8 kg
Allarmi Audible alarm
Tipo di unità di controllo Digital control
Modello Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator
Display Digitale
Da utilizzare con (applicazione) Cell Culture
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accessories: 88882149, 88882150,88882151, 88882152, 88882153, 88882154, 88882155, 88882156, 88882157
Intervallo di umidità 20 to 85%
Intervallo temporizzatore 0 to 9999 min.
Garanzia e offerta di assistenza 2 Years