Learn More
Grant Instruments™ T100 Series Digital Heated Circulating Bath, Stainless Steel Tank
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Dimensioni (L x P x A):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Gamma di temperatura:
0°C to 100°C
Ambient +15° to 100°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stability ±0.05ºC.
- Clear, bright 4 digit LED display
- Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
- Model available with/without clamp (T-Clamp)
- Low-liquid detection (float switch)
- Fixed over temperature
- 2 point user calibration
- Visual alarm
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 18 l |
| Gamma di temperatura | 0°C to 100°C |
| Circolazione esterna | No |
| Materiale | Serbatoio in acciaio inox |
| Dimensioni (L x P x A) | 540 x 330 x 395 mm |
| Tensione | 120/230 V |