Learn More
IKA™ Agitatore magnetico con piastra riscaldante in ceramica
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12304033 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12304033
Marca: IKA™ 0003487000
Stirring Range: 100 to 1500 rpm, Shape: Square, Size: 180 x 180 mm
  • Offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 15 l (H2O)
  • Simultaneous digital display of target and actual temperatures via LCD display
  • Direct connection for a PT 1000 temperature sensor enables precise temperature control (included in delivery)
  • Control accuracy in medium +/- 0,5 K (in combination with PT 1000)
  • Display of actual temperature value in medium with 0,1 K resolution when using PT 1000 temperature sensor
  • 3 operating modes to choose (standard, safe, adjustment protection)
  • Fixed safety circuit of 550 °C
  • Hot Top indicator - hot surface warning to prevent burns
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230/120/100 V
Specifiche di sicurezza Circuito di sicurezza fisso di 550°C
Requisiti elettrici 230/120/100V, 50/60Hz
Modello C-MAG HS 7 digitale
Size 180 x 180 mm
Altezza (sistema metrico) H 105 mm
Temperatura (sistema metrico) Da 50 a 500°C
Temperatura ambiente Da 5 a 40°C
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 215 mm
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm
Wattage 1020 w
Peso (sistema imperiale) 11 lb.
Peso (sistema metrico) 5 kg
Tipo Agitatore magnetico riscaldante
Forma Square
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 10 L
Stirring Range 100 to 1500 rpm