Learn More
Thermo Scientific™ Digital Mini Rotators
Codice prodotto. p-7084498 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU, UK, CN Plug
Altezza (sistema imperiale):
5.1 in.
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16524622
Marca: Thermo Scientific™ 88882008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Standard Pack includes Universal Aluminum platform 88882105
Get accurate and efficient sample mixing
Provides smooth, accurate and orbital mixing of various vessels in the lab
  • Speed range: 50 – 500 rpm
  • Precise speed control:
  • ±1 rpm (≤100rpm)
  • ±1% (101 - 450rpm)
  • Orbit Diameter: 10mm
  • Max Load up to 4.5 kg
  • 2 Timer modes: Continuous, Timer
  • Multi-platform choices for loading all sizes vessels in the labs.
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 10 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 4.5 kg
Accuratezza del controllo della velocità ±1 rpm (≤100 rpm), ±1% (101 to 500 rpm)
Intervallo di velocità 50 to 500 rpm
Tensione 230 V
Amperaggio 40 VA
Product Type Digital Mini Rotator
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 9.92 lb.
Certificazione/Conformità cCSAus, CE, RoHS
Tipo di spina EU, UK, CN Plug
Frequenza 50/60 Hz
Dimensioni interne (L x P x A) 383 x 284 x 130 mm (15.1 x 11.2 x 5.1 in.)
Dimensioni della piattaforma (L x P) 310 x 284 mm (12.2 x 11.2 in.)
Dimensioni (L x P x A) 487 x 387 x 264 mm (19.2 x 15.2 x 10.4 in.)
Altezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 36.2 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 16.4 kg
Tipo di unità di controllo LED
Modello Digital Mini Rotator
Display LED
Intervallo di umidità 20 to 85%
Intervallo temporizzatore 1 min. to 99:59 hr., Continuous