Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali con sonda in acciaio inox con cavo
Termometro digitale Fisher Scientific con sonda in acciaio inox chimicamente resistente alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabile per misurare la temperatura di gas, liquidi, alimenti e altre sostanze semisolide.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Termometri digitali semplici da leggere, compatti; possono essere tenuti comodamente in una mano o essere montati in aree ristrette. Termometro digitale Fisher Scientific™ con sonda in acciaio inox chimicamente resistente alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabile per misurare la temperatura di gas, liquidi, alimenti e altri semisolidi.
- I modelli 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 e 14-648-46 sono dotati di allarme che può essere impostato per avvisare l'utente nel caso le temperature superassero i limiti
- Alcuni modelli (quali 15-077-16 e -15) sono dotati di funzioni speciali per stampare temperatura, memoria dei valori minimo/massimo e ora del giorno; il termometro 15-077-29 presenta allarmi a timer supplementari
- Per un termometro in miniatura, vedere il modello 15-077-32
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™ certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Monitoraggio di liquidi, aria/gas o semisolidi in serbatoi, congelatori, bagnomaria, incubatori e frigoriferi | |
42 in. | |
10 cm | |
21 cm | |
4,25 once | |
Termometro digitale Traceable con sonda | |
392°F | |
32°F | |
Da 32° a 392 °F | |
±2 °C |
0,25 in. | |
Sonda in acciaio inox, batteria AAA | |
8,5 in. | |
106.6 cm | |
1 °C | |
120 g | |
4 in. | |
200°C | |
0°C | |
Da 0° a 200 °C | |
Digital LCD |