Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali con sonda in acciaio inox con cavo
Codice prodotto. 11779725 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50° - +150 °C
-50° - +300 °C
Da -50°C a +150°C
Da -50 ° a +260 °C
Da 0° a 200 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
Da -58°F a +302°F
Da -58 ° a +302 °F
Da -58 ° a +500,8 °F
Da -58 ° a +572 °F
Da 32° a 392 °F
Accuracy:
±1 °C da -20° a +100 °C
±1 °C
±1 °C da -30° a +150 °C
±2 °C
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
45.72 cm
73.7 cm
106.6 cm
304,8 cm
305 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11779725
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Termometro digitale Fisher Scientific con sonda in acciaio inox chimicamente resistente alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabile per misurare la temperatura di gas, liquidi, alimenti e altre sostanze semisolide.
Termometri digitali semplici da leggere, compatti; possono essere tenuti comodamente in una mano o essere montati in aree ristrette. Termometro digitale Fisher Scientific™ con sonda in acciaio inox chimicamente resistente alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabile per misurare la temperatura di gas, liquidi, alimenti e altri semisolidi.
  • Models 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 and 14-648-46 have alarm that can be set to alert user to temperatures that exceed setpoints
  • Some models (such as 15-077-16 and -15) have special features that print temperature, high/low memory and time of day; 15-077-29 thermometer has additional timer alarms
  • For a miniature-size thermometer, see model 15-077-32
For use in cuvets, soil, incubators, petroleum products and piercing food samples. Waterproof thermometers (models 15-077-9E, -9D and 14-648-46) are ideal for wet labs, wash-down areas and outdoor applications in the agricultural, petrochemical, food, and pharmaceutical industries.
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,19 in.
Dimensioni (L x P x A) 4 x 3.25 x 4.75 pollici (10 x 8.2 x 12.06 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Laboratori umidi, aree di lavaggio e applicazioni in esterni nell’industria agricola, petrolchimica, alimentare e farmaceutica
Altezza (sistema imperiale) 4,75 in.
Altezza (sistema metrico) 12.06 cm
Include Certificato Traceable, sonda in acciaio inox, cavo e batteria all’ossido di argento
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 29 in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 7,25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 73.7 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 18,41 cm
Materiale Plastic
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 4 once
Peso (sistema metrico) 110 g
Larghezza (sistema imperiale) 3,25 in.
Product Type Termometro digitale Traceable con sonda
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Max. Temperature (English) 572°F
Temperatura max (sistema metrico) 300°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58 ° a +302 °F
Temperature Range (Metric) -50° - +150 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±1 °C da -20° a +100 °C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 8.2 cm