Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali con sonda in acciaio inox con cavo
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Termometri digitali semplici da leggere, compatti; possono essere tenuti comodamente in una mano o essere montati in aree ristrette. Termometro digitale Fisher Scientific™ con sonda in acciaio inox chimicamente resistente alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabile per misurare la temperatura di gas, liquidi, alimenti e altri semisolidi.
- I modelli 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 e 14-648-46 sono dotati di allarme che può essere impostato per avvisare l'utente nel caso le temperature superassero i limiti
- Alcuni modelli (quali 15-077-16 e -15) sono dotati di funzioni speciali per stampare temperatura, memoria dei valori minimo/massimo e ora del giorno; il termometro 15-077-29 presenta allarmi a timer supplementari
- Per un termometro in miniatura, vedere il modello 15-077-32
Da utilizzare in cuvette, terreno, incubatori, prodotti derivati dal petrolio e per forare campioni alimentari. I termometri impermeabili (modelli 15-077-9E, -9D e 14-648-46) sono ideali per l'uso in laboratori umidi, aree di lavaggio e applicazioni in esterni nell’industria agricola, petrolchimica, alimentare e farmaceutica.
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diametro sonda (sistema imperiale) | 0,12 in. |
| Dimensioni (L x P x A) | 4 x 2 x 0,5 in. (10,16 x 5,1 x 1,3 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratori umidi, aree di lavaggio e applicazioni in esterni nell’industria agricola, petrolchimica, alimentare e farmaceutica |
| Altezza (sistema imperiale) | 0,5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 1.3 cm |
| Include | Batteria AAA |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 120in. |
| Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 7,25 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10.16 cm |
| Vedi altri risultati |